Key Documents
920932
Monolayer hexagonal Boron Nitride (hBN) on Si/SiO2 wafer
diam. 100 mm (4 in.)
Synonim(y):
Boronitrene, Hexagonal boron nitride monolayer, Single-layer hexagonal boron nitride, White graphene
About This Item
Polecane produkty
opis
Monolayer h-BN
hBN Coverage: 100% with sporadic adlayers
Bandgap: 5.97 eV
Raman Peak: 1370 /cm-1
Orientation: <1-0-0>
Metal Impurities: 1.00e10 – 5.00e10 (at/cm2)
Substrate
Type/Doping: P/B
Wafer Thickness : 500 ± 50 μm
Oxide Thickness: 300 nm
Resistivity: 1 – 10 (ohm/cm)
Poziom jakości
Średnica
100 mm (4 in.)
wielkość ziarna
>4 μm
InChI
1S/BN/c1-2
Klucz InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Two-dimensional electronics
- Nanophotonic and other optoelectronic devices
- Quantum communication and information science
- Aerospace industry
- MEMS and NEMS
- Micro-/nano- actuators
- Insulating/transparent coatings.
Przechowywanie i stabilność
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)