Kluczowe dokumenty
920940
Monolayer hexagonal Boron Nitride (hBN) on Si/SiO2 wafer
diam. 150 mm (6 in.)
Synonim(y):
Biały grafen, Boronitren, Jednowarstwowy heksagonalny azotek boru, Sześciokątna monowarstwa azotku boru
About This Item
Polecane produkty
opis
Bandgap: 5.97 eV
Metal Impurities: 1.00e10 – 5.00e10 (at/cm2)
Orientation: <1-0-0>
Raman Peak: 1370 /cm-1
Substrate Type/Doping: P/B
hBN Coverage: 100% with sporadic adlayers
1-25 Ω-cm
Poziom jakości
Średnica
150 mm (6 in.)
rozmiar
300 nm , Oxide
grubość
675 ± 25 μm , Wafer
wielkość ziarna
>4 μm
ciąg SMILES
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
Klucz InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Dwuwymiarowa elektronika
- Nanofotonika i inne urządzenia optoelektroniczne ††††
- Komunikacja kwantowa i informatyka
- Przemysł lotniczy i kosmiczny
- MEMS i NEMS
- Mikro-/nano- siłowniki
- Powłoki izolacyjne/przezroczyste
Przechowywanie i stabilność
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)