Merck
920924
Sigma-Aldrich
Monolayer hexagonal Boron Nitride (hBN) on Si/SiO2 wafer
diam. 200 mm (8 in.)
Synonim(y):
Biały grafen, Boronitren, Jednowarstwowy heksagonalny azotek boru, Sześciokątna monowarstwa azotku boru
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
24.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
opis
Bandgap: 5.97 eV
Metal Impurities: 1.00e10 – 5.00e10 (at/cm2)
Monolayer h-BN
Orientation: <1-0-0>
Raman Peak: 1370 /cm-1
Substrate Type/Doping: P/B
hBN Coverage: 100% with sporadic adlayers
Poziom jakości
rezystywność
5-30 Ω-cm
Średnica
200 mm (8 in.)
grubość
300 nm , Oxide
725 ± 25 μm , Wafer
wielkość ziarna
>4 μm
ciąg SMILES
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
Klucz InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Monowarstwowy heksagonalny azotek boru (h-BN), znany również jako "biały grafen", jest kryształem 2D o szerokim paśmie wzbronionym (~6 eV, które można dostroić do ~2 eV) o wyjątkowej wytrzymałości , dużej odporności na utlenianie w wysokich temperaturach i funkcjach optycznych . Wśród jego potencjalnych zastosowań znajdują się:
  • Dwuwymiarowa elektronika
  • Nanofotonika i inne urządzenia optoelektroniczne
  • Komunikacja kwantowa i informatyka
  • Przemysł lotniczy
  • MEMS i NEMS
  • Mikro-/nano-siłowniki
  • Powłoki izolacyjne/przezroczyste
Przechowywanie i stabilność
Aby zapewnić maksymalny okres trwałości próbki hBN, najlepiej przechowywać ją w próżni lub w atmosferze obojętnej (argon lub azot) po otwarciu próżniowo zamkniętego opakowania.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemical and Bandgap Engineering in Monolayer Hexagonal Boron Nitride
Ba K, et al.
Scientific Reports, 7 (2017)
From 2-D to 0-D Boron Nitride Materials, The Next Challenge
Stagi L, et al.
Materials, 12(23) (2019)
Piezoelectricity in Monolayer Hexagonal Boron Nitride
Ares P, et al.
Advanced Materials, 32 (2020)