Merck
920959
Sigma-Aldrich
Graphene, monolayer film
on Si/SiO2 wafer, diam. 100 mm (4 in.)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
rGO
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
Monolayer Graphene on Si/SiO2 wafer, diam. 100 mm (4 in.)
opis
Graphene Coverage: 100% with sporadic adlayers
Metal Impurities: 1.00e10 – 5.00e10 (at/cm) substrate
Monolayer Graphene Transparency: >97%
Raman D/G ratio: Indistinguishable to 0.03
Substrate Type/Doping: P/B
430 Ω/sq ±50 Ω/sq
Poziom jakości
rezystywność
1-10 Ω-cm
Średnica
100 mm (4 in.)
wielkość ziarna
>40 μm
właściwości półprzewodników
(mobility>2700 cm2/V·s) (FET mobility)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Każdej sprzedanej jednostce grafenu towarzyszy arkusz specyfikacji unikalny dla numeru seryjnego i zawierający dane specyficzne dla partii. Eliminuje to zgadywanie i zapewnia, że otrzymujesz tylko najlepszy, dobrze scharakteryzowany i poddany kontroli jakości grafen.
Zastosowanie
Grafen jest jednym z najbardziej obiecujących nanomateriałów węglowych i został po raz pierwszy wyizolowany w 2004 roku przez Novoselova, Geima i innych,, co doprowadziło do przyznania mu nagrody Nobla. Składa się on z dwuwymiarowej pojedynczej warstwyzhybrydyzowanego węgla sp2 o heksagonalnej sieci. Przyciągnął on znaczną uwagę w dziedzinie wysokowydajnych urządzeń elektronicznych ze względu na doskonałe właściwości elektroniczne i chemiczne oraz dużą powierzchnię właściwą . Wśród głównych potencjalnych zastosowań naszego jednowarstwowego grafenu na płytkach Si/SiO2 są tranzystory i czujniki.
Przechowywanie i stabilność
Aby zapewnić maksymalny okres trwałości próbki grafenu, zwłaszcza jeśli spoczywa ona na folii miedzianej, najlepiej przechowywać ją w próżni lub w atmosferze obojętnej (argon lub azot) po otwarciu próżniowo zamkniętego opakowania.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Graphene-Based Transparent Conductive Electrodes
Yu K, et al.
Science null
The electronic properties of graphene
Neto A.C, et al.
Reviews of Modern Physics, 81 (1), 109-162 (2009)
Uptake of H2 and CO2 by graphene
Ghosh A, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 112 (40), 15704-15707 (2008)