Key Documents
643262
Gold coated silicon wafer
99.999% (Au), layer thickness 1000 Å, 99.99% (Ti)
Synonim(y):
gold coated silicon, gold coated wafer
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.99% (Ti)
99.999% (Au)
śr. × grubość
4 in. × 500 μm
grubość warstwy
1000 Å
MAR
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the silicon wafer.
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
1-Adamantanethiol (1-AD), an example in this spectrum of molecules with distinct chemical and physical properties, forms self-assembled monolayers (SAMs) on Au{111} that are displaceable when exposed to other thiolated molecules from solution, vapor, or contact due to weak intermolecular interactions in 1-AD SAMs.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes