Merck
900554
Sigma-Aldrich
Gold coated glass slide
layer thickness 100 nm , gold, size 75 mm × 25 mm × 1 mm
Synonim(y):
9879 slajd, Podłoża wzmacniające Ramana, Złote podłoża wzmacniające fluorescencję, Złote szkiełka plazmoniczne
About This Item
Wzór liniowy:
Au
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141717
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
grubość warstwy
100 nm , gold
rozmiar
75 mm × 25 mm × 1 mm
współczynnik refrakcji
n20/400 1.52 (lit.)
wielkość cząstki
~100 nm (APS)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
  • Długość fali szczytowej ekstynkcji Vis-IR: 580-620 nm.
  • Wartość szczytowa OD ekstynkcji Vis-IR: 0,6-0,9
  • Średnia wartość OD ekstynkcji Vis-IR: 0.6-0.8.
  • Wygaszanie Vis-IR szczyt OD-intraslide CV: <15%.
  • Wzmocnienie fluorescencji: >50 razy przy 800 nm.
Zastosowanie
Nasze szkiełka powlekane złotem zawierają warstwę nanostrukturalnych plazmonicznych cząstek złota o grubości ~100 nm i znajdują zastosowanie jako podłoża wzmacniające fluorescencję dla wielu fluoroforów emitujących w zakresie 600-1700 nm, w tym Cy5, Alexa Fluor 647, 6720 800 i innych. Te złote podłoża mogą być również wykorzystywane do wzmacniania sygnałów rozpraszania Ramana. Przy użyciu tych szkiełek można uzyskać nawet 100-krotne wzmocnienie sygnału Ramana przy kanale emisji ~800 nm. W zakresie światła widzialnego można uzyskać 5-10-krotny wzrost rozpraszania. Szkiełka te są również w stanie wzmocnić sygnały powierzchniowego rozpraszania Ramana do107 razy.
Inne uwagi
Ilość: 5 slajdów (na 1EA).
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
IRDye is a registered trademark of LI-COR, Inc.
pGOLD is a trademark of Nirmidas Biotech, Inc
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Scott M Tabakman et al.
Nature communications, 2, 466-466 (2011-09-15)
Protein chips are widely used for high-throughput proteomic analysis, but to date, the low sensitivity and narrow dynamic range have limited their capabilities in diagnostics and proteomics. Here we present protein microarrays on a novel nanostructured, plasmonic gold film with
Near-infrared-fluorescence-enhanced molecular imaging of live cells on gold substrates.
Guosong Hong et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(20), 4644-4648 (2011-04-21)
Xiaoyang Li et al.
Journal of clinical microbiology, 54(7), 1726-1733 (2016-03-25)
Toxoplasmosis is an infection caused by the protozoan parasite Toxoplasma gondii that can lead to severe sequelae in the fetus during pregnancy. Definitive serologic diagnosis of the infection during gestation is made mostly by detecting T. gondii-specific antibodies, including IgG
Bo Zhang et al.
Nature medicine, 20(8), 948-953 (2014-07-21)
Type 1 diabetes (T1D) is an autoimmune disease, whereas type 2 diabetes (T2D) results from insulin resistance and beta cell dysfunction. Previously, the onset of these two separate diseases was easily distinguished, with children being most at risk for T1D