Merck
643270
Sigma-Aldrich
Gold coated mica
layer thickness 2000 Å, 99.999% (Au)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Masa cząsteczkowa:
196.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.999% (Au)
dł. × szer. × grubość
1 in. × 1.5 in. × 150 μm
grubość warstwy
2000 Å
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
The gold surface is highly polycrystalline but shows a tendency towards <111> orientation which can be greatly enhanced by annealing.
Opakowanie
1 ea = 1 in. × 1.5 in. sheet
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes