Key Documents
643203
Gold coated glass slide
99.999% (Au), layer thickness 100 Å
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.9% (Ti)
99.999% (Au)
dł. × szer. × grubość
3 in. × 1 in. × 0.7 mm
grubość warstwy
100 Å
przepuszczalność
380-700, >91% (for the glass microscope slide alone, 55-59% @ 500 nm with the Ti/Au coating)
60-64%
współczynnik refrakcji
n20/400 1.52 (lit.)
MAR
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the aluminosilicate glass cover slip
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
Protokoły
Preparing Self-Assembled Monolayers