AFM-71856-02
Muscovite Mica for AFM
(V-1 Quality), diam. 12 mm, pack of 10
Synonim(y):
Muscovite Mica for AFM
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
solid
opakowanie
pack of 10
Średnica
12 mm
grubość
0.15-0.2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mika, średnica 12 mm, grubość 0,15-0,2 mm, klasa V-1, przezroczysta - twarda, o jednolitym kolorze, prawie płaska, wolna od wszelkich plam, obcych wtrąceń, pęknięć i innych podobnych wad. Idealna do podłoży AFM
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)