Kluczowe dokumenty
933422
Sigma-Aldrich
AFM Disc
disc diam. 10 mm
Synonim(y):
Tarcze metalowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
dysk śr.
10 mm
Opis ogólny
Każde opakowanie metalowych dysków zawiera 50 sztuk metalowych dysków.
Zastosowanie
Metalowe tarcze do próbek są używane z mikroskopem sił atomowych. Są to wysokiej jakości tarcze metalowe o gładkich krawędziach i płaskich powierzchniach do stosowania w mikroskopii sił atomowych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)