Merck
910724
Sigma-Aldrich
PhPAd-DalPhos
≥95%
Synonim(y):
8-(2-(difenylofosfanylo)fenylo)-1,3,5,7-tetrametylo-2,4,6-trioksa-8-fosfadamantan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H30O3P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: ligand
mp
193-194 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
P4(C5(OC6(OC(OC4(C6)C)(C5)C)C)C)c1c(cccc1)P(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C28H30O3P2/c1-25-19-27(3)31-26(2,29-25)20-28(4,30-25)33(27)24-18-12-11-17-23(24)32(21-13-7-5-8-14-21)22-15-9-6-10-16-22/h5-18H,19-20H2,1-4H3
Klucz InChI
SWSJANGQMCPBHH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
PhPAd-DalPhos to ligand opracowany w laboratorium Stradiotto, który w połączeniu ze źródłem Ni(II) tworzy stabilny w powietrzu prekatalizator do krzyżowego sprzęgania elektrofilów arylowych z nieporęcznymi aminami pierwszorzędowymi.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joseph P Tassone et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(8), 2485-2489 (2019-01-04)
The base metal-catalyzed C-N cross-coupling of bulky α,α,α-trisubstituted primary alkylamines with (hetero)aryl electrophiles represents a challenging and under-developed class of transformations that is of significant potential utility, including in the synthesis of lipophilic active pharmaceutical ingredients. Herein, we report that
Christopher M Lavoie et al.
Nature communications, 7, 11073-11073 (2016-03-24)
Palladium-catalysed C(sp(2))-N cross-coupling (that is, Buchwald-Hartwig amination) is employed widely in synthetic chemistry, including in the pharmaceutical industry, for the synthesis of (hetero)aniline derivatives. However, the cost and relative scarcity of palladium provides motivation for the development of alternative, more