Merck
751413
Sigma-Aldrich
Di(1-adamantyl)-2-dimethylaminophenylphosphine
98%
Synonim(y):
2-(Di-1-adamantylphosphino)-N,N-dimethylaniline, 2-(Di-1-adamantylphosphino)dimethylaminobenzene, 2-[Bis(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)phosphino]-N,N-dimethylbenzeneamine, Me-Dalphos
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H40NP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
mp
237-242 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CN(C)c1ccccc1P([C@@]23C[C@@H]4C[C@@H](C[C@@H](C4)C2)C3)[C@@]56C[C@@H]7C[C@@H](C[C@@H](C7)C5)C6
InChI
1S/C28H40NP/c1-29(2)25-5-3-4-6-26(25)30(27-13-19-7-20(14-27)9-21(8-19)15-27)28-16-22-10-23(17-28)12-24(11-22)18-28/h3-6,19-24H,7-18H2,1-2H3/t19-,20+,21-,22-,23+,24-,27-,28-
Klucz InChI
MILNYLCUWRWYBI-XMCXLQRDSA-N
Powiązane kategorie
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
DalPhos is air-stable and contains the bulky di(1-adamantyl)phosphino [P(1-Ad)2] fragment. These ligands are useful in Pd-catalyzed C-N and C-C bond formation. Both Me-DalPhos and Mor-DalPhos allow for Pd-catalyzed ammonia, hydrazine and acetone cross-coupling with good functional group tolerance