Merck
710598
Sigma-Aldrich
5-(Di-tert-butylphosphino)-1-(naphthalen-1-yl)-1H-pyrazole
97%
Synonim(y):
5-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]-1-(1-naphthalenyl)-1H-pyrazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27N2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
127-131 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(C)(C)P(c1ccnn1-c2cccc3ccccc23)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H27N2P/c1-20(2,3)24(21(4,5)6)19-14-15-22-23(19)18-13-9-11-16-10-7-8-12-17(16)18/h7-15H,1-6H3
Klucz InChI
XJZYJFVKLNCBQF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for amination reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)