Merck
900592
Sigma-Aldrich
(PAd-DalPhos)NiCl(otol)
Synonim(y):
[8-[2-[bis(2-metylofenylo)fosfino-κP]fenylo]-1,3,5,7-tetrametylo-2,4,6-trioksa-8-fosfatyrycyklo[3.3.1.13,7]dekano-κP8]chloro(2-metylofenylo)-,(SP-4-2)-Nickel
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H41ClNiO3P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
689.81
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
ciąg SMILES
CC(C=CC=C1)=C1P2(C3=C(C)C=CC=C3)C4=CC=CC=C4P5([Ni]2(C6=C(C)C=CC=C6)Cl)[C@](C)(O7)C[C@]8(C)O[C@@]7(C)C[C@](C)5O8
InChI
1S/C30H34O3P2.C7H7.ClH.Ni/c1-21-13-7-9-15-23(21)34(24-16-10-8-14-22(24)2)25-17-11-12-18-26(25)35-29(5)19-27(3)31-28(4,33-29)20-30(35,6)32-27;1-7-5-3-2-4-6-7;;/h7-18H,19-20H2,1-6H3;2-5H,1H3;1H;/q;;;-1/p+1/t27-,28-,29+,30+;;;/m1.../s1
Klucz InChI
FBCNNKJFCDGITB-LYUSHGQQSA-O
Zastosowanie
Stabilny w powietrzu katalizator Ni do sprzęgania C(sp2)-N.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)