Kluczowe dokumenty
912794
Ni(COD)(DQ)
≥95%
Synonim(y):
Bis(1,5-cyclooctadiene)(duroquinone) nickel(0)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Parametry
temperature stable
mp
227 °C (decomposition)
ciąg SMILES
[Ni](C)C.O=C2C(=C(C(=O)C(=C2C)C)C)C.C1CCC\C=C/CC1
Klucz InChI
PRUJUYLPWIUASG-ZMKTYRQVSA-N
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)