Merck
927090
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(CPDO-(OMe)Ph)
≥95%
Synonim(y):
(1,5-cyklooktadien)(2,3,4,5-tetrakis(4-metoksyfenylo)cyklopenta-2,4-dien-1-on)nikiel(0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H40NiO5
Masa cząsteczkowa:
671.45
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Ni(COD)(CPDO-(OMe)Ph) to stabilny, 18-elektronowy kompleks niklowo-olefinowy, który może być wykorzystywany w różnych reakcjach.
Referencje
Strukturalnie zróżnicowane, stabilne na ławce wstępne katalizatory niklowe(0): Praktyczny zestaw narzędzi dla protokołów ligacji in situ
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)