Kluczowe dokumenty
930199
Ni(COD)(TSO-Ph)
≥95%
Synonim(y):
(1,5-cyklooktadien)(1-tlenek 2,3,4,5-tetrafenylo-tiofenu)niklu(0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H32NiOS
Masa cząsteczkowa:
571.40
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Zastosowanie
Ni(COD)(TSO-Ph) to stabilny, 18-elektronowy kompleks niklowo-olefinowy, który może być wykorzystywany w różnych reakcjach.
Referencje
Strukturalnie zróżnicowane, stabilne katalizatory wstępne niklu(0): Praktyczny zestaw narzędzi dla protokołów ligacji in situ
Referencje
Strukturalnie zróżnicowane, stabilne katalizatory wstępne niklu(0): Praktyczny zestaw narzędzi dla protokołów ligacji in situ
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)