Merck
901251
Sigma-Aldrich
[2,2′-Bipyridine]-6-carboxylic acid hydrochloride
Synonim(y):
Grupa kierująca PPA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8N2O2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.19 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Formularz
powder or crystals
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
ciąg SMILES
n1c(cccc1C(=O)O)c2ncccc2
InChI
1S/C11H8N2O2/c14-11(15)10-6-3-5-9(13-10)8-4-1-2-7-12-8/h1-7H,(H,14,15)
Klucz InChI
ZQTILGDVDYWICD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Opracowany w laboratorium Engle'a 2,2′-bipirydyloamid (PPA) to przypominająca szczypce, usuwalna trójzębna grupa kierująca, która stabilizuje 6-członowe palladacyle do funkcjonalizacji olefin. Wraz z podobnym ligandem PAQ (901250), naukowcy zademonstrowali regioselektywną zdalną hydrokarbofunkcjonalizację klas substratów zawierających alkeny (np. kwasy 4-pentenowe, alkohole allilowe, homoalliloaminy, bis-homoalliloaminy) przy użyciu katalizy Pd(II).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miriam L O'Duill et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(44), 15576-15579 (2017-10-04)
Removable tridentate directing groups inspired by pincer ligands have been designed to stabilize otherwise kinetically and thermodynamically disfavored 6-membered alkyl palladacycle intermediates. This family of directing groups enables regioselective remote hydrocarbofunctionalization of several synthetically useful alkene-containing substrate classes, including 4-pentenoic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
901251-500MG4061835505418