Merck
928429
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(CPDO-Ph)
≥95%
Synonim(y):
(1,5-Cyclooctadiene)(2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dien-1-one)nickel(0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H32NiO
Masa cząsteczkowa:
551.34
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Zastosowanie
Ni(COD)(CPDO-Ph) is a bench-stable 18-electron nickel–olefin complex that can be used for a variety of reactions.
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: A Practical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)