Kluczowe dokumenty
933457
Sigma-Aldrich
AFM Disc
disc diam. 20 mm
Synonim(y):
Tarcze metalowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
dysk śr.
20 mm
Opis ogólny
EMS techware
Zastosowanie
Są to wysokiej jakości metalowe dyski o gładkich krawędziach i płaskich powierzchniach do stosowania w mikroskopii sił atomowych. Średnica: 20 mm.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)