Merck
647101
Sigma-Aldrich
Silicon
wafer (single side polished), <111>, N-type, contains no dopant, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
Synonim(y):
Silicon element
About This Item
Wzór liniowy:
Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
28.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
crystalline (cubic (a = 5.4037))
wafer (single side polished)
Poziom jakości
nie zawiera
dopant
śr. × grubość
2 in. × 0.5 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
gęstość
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
właściwości półprzewodników
<111>, N-type
ciąg SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Klucz InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Fotonika krzemowa i elektronika: Omawia integrację fotoniki krzemu z elektroniką, istotną dla rozwoju wysokowydajnych urządzeń obliczeniowych, istotnych dla materiałoznawstwa i badań nad wysokowydajnymi obliczeniami (C Xiang et al., 2021).
  • Silicon Silicon pi Single Bond: Szczegółowe informacje na temat chemii strukturalnej krzemu i jej implikacji w naukach molekularnych i materiałowych, przydatne dla chemików zainteresowanych zastosowaniami krzemu w nanotechnologii i materiałoznawstwie (S Kyushin et al., 2020).
Właściwości fizyczne
0 vortex defects. Etch pitch density (EPD) < 100 (cm-2). Resistivity 100 - 3000 Ωcm.
Oxygen content: ≤ 1~1.8 x 1018 /cm3; Carbon content: ≤ 5 x 1016 /cm3; Boule diameter: 1~8 ″
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jaewoo Lee et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3495-3499 (2013-07-19)
A spin-casting process for fabricating polycrystalline silicon sheets for use as solar cell wafers is proposed, and the parameters that control the sheet thickness are investigated. A numerical study of the fluidity of molten silicon indicates that the formation of
Seungil Park et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3397-3402 (2013-07-19)
We investigated the thin film growths of hydrogenated silicon by hot-wire chemical vapor deposition with different flow rates of SiH4 and H2 mixture ambient and fabricated thin film solar cells by implementing the intrinsic layers to SiC/Si heterojunction p-i-n structures.
Hyunhui Kim et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3559-3563 (2013-07-19)
Silicon sheets were fabricated by a new fabricating method, spin casting with various rotation speeds of the graphite mold. The microstructure of spin-cast silicon sheets were investigated using an electron probe microanalyzer (EPMA) and scanning electron microscope/electron backscatter diffraction/orientation image
Youngin Jeon et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3350-3353 (2013-07-19)
Si-nanowire (NW)-array-based NOT-logic circuits were constructed on plastic substrates. The Si-NW arrays were fabricated on a Si wafer through top-down methods, including conventional photolithography and crystallographic wet etching, and transferred onto the plastic substrates. Two field-effect transistors were fabricated on
Jae Cheol Shin et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3511-3514 (2013-07-19)
We have characterized the structural properties of the ternary In(x)Ga(1-x)As nanowires (NWs) grown on silicon (Si) substrates using metalorganic chemical vapor deposition (MOCVD). Au catalyzed vapor-liquid-solid (VLS) mode was used for the NW growth. The density of the In(x)Ga(1-x)As NW
Produkty
This article briefly reviews the methods and mechanisms for the formation of molecular monolayers on silicon surfaces, the properties of these monolayers and current perspectives regarding their application in molecular electronic and sensing applications.
Since the demonstration of the first practical solar cell 60 years ago, research on novel materials, improved solar cell design and structure, and innovative manufacturing processes have all contributed to a continuous increase in the efficiency of photovoltaic (PV) devices.
A hard disk drive (HDD) is a data storage device that stores digital information by magnetizing nanosized magnets on flat disks and retrieves data by sensing the resulting magnetic field.
Building and Engineering Micro/Nano Architectures of Single-Walled Carbon Nanotubes for Electronic Applications
Zobacz wszystko
Protokoły
Negative Photoresist Procedure
Global Trade Item Number
SKUGTIN
647101-5EA4061832730677
647101-1EA4061832730660