Key Documents
634689
Strontium titanate
single crystal substrate, <100>
Synonim(y):
Strontium titanium trioxide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
crystalline (cubic (a=3.905 Å))
stała dielektryczna
~300
twardość
6 (, Mohs)
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: titanium
rozmiar
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
mp
2060 °C (lit.)
2080 °C
gęstość
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
5.175 g/mL at 25 °C
właściwości półprzewodników
<100>
ciąg SMILES
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/3O.Sr.Ti/q;2*-1;+2;
Klucz InChI
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Właściwości fizyczne
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
A hard disk drive (HDD) is a data storage device that stores digital information by magnetizing nanosized magnets on flat disks and retrieves data by sensing the resulting magnetic field.
Building and Engineering Micro/Nano Architectures of Single-Walled Carbon Nanotubes for Electronic Applications
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.