Kluczowe dokumenty
396141
Strontium titanate
powder, 99%
Synonim(y):
Strontium titanium trioxide
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: titanium
mp
2060 °C (lit.)
gęstość
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/3O.Sr.Ti/q;2*-1;+2;
Klucz InChI
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Perovskite-phase metal oxides exhibit a variety of interesting physical properties which include ferroelectric, dielectric, pyroelectric, and piezoelectric behavior.