Kluczowe dokumenty
1.12048
Sigma-Aldrich
Tytanian baru (IV)
Barium titanate (IV). CAS No. 12047-27-7, EC Number 234-975-0.
Synonim(y):
Metatytanian baru
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BaO3Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Numer indeksu EC:
234-975-0
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
solid
pH
9.6 (25 °C, 20 g/L in H2O, slurry)
mp
1625 °C
gęstość
6.08 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1400 kg/m3
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
[Ba+2].[Ti+4].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;3*-2;+4
Klucz InChI
VKJLWXGJGDEGSO-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Tożsamość (analiza elementarna): zgodna
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1