Merck
208108
Sigma-Aldrich
Barium titanate(IV)
powder, <3 μm, 99%
Synonim(y):
Titanium barium oxide
About This Item
Wzór liniowy:
BaTiO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: barium
reagent type: catalyst
reagent type: catalyst
core: titanium
wielkość cząstki
<3 μm
gęstość
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
Klucz InChI
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Barium titanate(IV) possess piezoelectric, ferroelectric, dielectric and thermoelectric properties. It is a biocompatible ceramic and is therefore used generally in drug delivery.
It has been used:
  • As a precursor to synthesize barium titanate microfibres to be used as building blocks for self-assembled nanoelectronic devices.
  • In multi-material nanoscale 3D printing for developing capacitors, inductors and resistors.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Barium titanate nanoparticles: promising multitasking vectors in nanomedicine.
Genchi GG, et al.
Nanotechnology, 27(23), 232001-232001 (2016)
Experimental studies on 3D printing of barium titanate ceramics for medical applications.
Schult M, et al.
Current Directions in Biomedical Engineering, 2(1), 95-99 (2016)
An efficient approach to derive hydroxyl groups on the surface of barium titanate nanoparticles to improve its chemical modification ability.
Chang SJ, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 329(2), 300-305 (2009)
Preparation of Nanoporous Fibers of BaTiO3 via Electrospinning of BaTiO3/PVC and Thermal Treatment Effects.
Suaste-Gomez E, et al.
Ferroelectrics, 482(1), 1-10 (2015)
Nanoscale 3D printing process using aerodynamically focused nanoparticle (AFN) printing, micro-machining, and focused ion beam (FIB)
Ahn SH, et al.
CIRP Annals, 64(1), 523-526 (2015)
Produkty
Perovskite-phase metal oxides exhibit a variety of interesting physical properties which include ferroelectric, dielectric, pyroelectric, and piezoelectric behavior.