Kluczowe dokumenty
633801
Calcium titanate
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Synonim(y):
CALCIUM TITANIUM OXIDE
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99% trace metals basis
Formularz
nanopowder
powierzchnia
5-20 m2/g
wielkość cząstki
<100 nm (BET)
gęstość
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ca++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Ti/q+2;;2*-1;
Klucz InChI
AOWKSNWVBZGMTJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
Perovskite-phase metal oxides exhibit a variety of interesting physical properties which include ferroelectric, dielectric, pyroelectric, and piezoelectric behavior.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
633801-25G | 4061832721866 |
633801-100G |