Kluczowe dokumenty
GF50408928
Calcium titanate
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g
Synonim(y):
CA546010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 504-089-28
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)