Kluczowe dokumenty
GF30135002
Zirconium
sponge, 100g, max. size 25mm, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR006100
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.20%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 301-350-02
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
maks. wielkość bryłki
25 mm
tw
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)