Kluczowe dokumenty
GF01116199
Calcium titanate
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g
Synonim(y):
CA546010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 011-161-99
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)