Merck
634131
Sigma-Aldrich
Aluminum titanate
nanopowder, <25 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
Synonim(y):
Aluminum titanium oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Al2TiO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.83
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98.5% trace metals basis
Postać
nanopowder
wielkość cząstki
<25 nm (BET)
ciąg SMILES
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.5O.Ti
Klucz InChI
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Material has high reactivity, low thermal conductivity, high thermal shock resistance, and low thermal expansion.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Perovskite-phase metal oxides exhibit a variety of interesting physical properties which include ferroelectric, dielectric, pyroelectric, and piezoelectric behavior.