Merck
553751
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-chloropyridine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
mp
54-57 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
chloro
ciąg SMILES
Clc1ncccc1Br
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H
Klucz InChI
HDYNIWBNWMFBDO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Bromo-2-chloropyridine can be synthesized from 3-amino-2-chloropyridine or 2-chloro-3-pyridinamine.
Zastosowanie
3-Bromo-2-chloropyridine may be used to synthesize:
  • acetylenic dipyridone
  • 3-ethynyl-2-(phenylmethoxy)-pyridine
  • nemertelline
  • ortho-chlorodiheteroarylamine4 or 2-chloro-N-(2,3,7-trimethylbenzo[b]thien-6-yl)pyridin-3-amine
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of novel halopyridinylboronic acids and esters. Part 2: 2, 4, or 5-Halopyridin-3-yl-boronic acids and esters.
Bouillon A, et al.
Tetrahedron, 58(17), 3323-3328 (2002)
Synthesis of the first thieno-d-carboline: Fluorescence studies in solution and in lipid vesicles.
Queiroz MJRP, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 181(2), 290-296 (2006)
Alexandre Bouillon et al.
The Journal of organic chemistry, 68(26), 10178-10180 (2003-12-20)
Regioselective and univocal Suzuki cross-coupling reactions performed on halopyridinyl boronic acids provide a flexible and versatile route to a multigram scale synthesis of 2,2'-dichloro-3,4'-bipyridine 14, which allows couplings with excess pyridin-3-yl boronic acid to give a new and efficient two-step
Use of hydrogen bonds to control molecular aggregation. behavior of dipyridones and pyridone-pyrimidones designed to form cyclic triplexes.
Boucher E, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(5), 1408-1412 (1995)
Maria-João R P Queiroz et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 14(20), 6827-6831 (2006-07-18)
ortho-Chlorodiarylamines in the 2,3,7-trimethylbenzo[b]thiophene series were prepared in high yields (70-85%) by C-N palladium-catalyzed cross-coupling using P(t-Bu)(3) as ligand and NaOt-Bu as base. A palladium-assisted C-C intramolecular cyclization of the coupling products gave thienocarbazoles and the dechlorinated diarylamines. Studies of