Key Documents
338842
Barium titanate(IV)
powder, <2 μm, 99.5% trace metals basis
Synonim(y):
Titanium barium oxide
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.5% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: titanium
wielkość cząstki
<2 μm
gęstość
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
Klucz InChI
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Perovskite-phase metal oxides exhibit a variety of interesting physical properties which include ferroelectric, dielectric, pyroelectric, and piezoelectric behavior.
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Istotnym czynnikiem ograniczającym elektronikę do noszenia i czujniki bezprzewodowe jest ograniczona ilość energii, którą można przechowywać w bateriach pokładowych.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.