Merck
415138
Sigma-Aldrich
Strontium oxide
greener alternative
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Strontia, Strontium monoxide
About This Item
Wzór liniowy:
SrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: strontium
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
gęstość
4.7 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=[Sr]
InChI
1S/O.Sr
Klucz InChI
UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Ten produkt jest przeznaczony do molekularnych systemów magazynowania energii słonecznej (MOST). Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ajay Kumar Choudhary et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 185, 155-162 (2017-06-02)
Er
Barış Demirel et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(21) (2020-11-01)
This study was aimed to produce and characterize the first commercial glass materials with enhanced antibacterial property using conventional melting method. For this purpose, typical container glass composition that contains some specific metal ions, such as silver, strontium, and copper
Biao Hu et al.
Tissue & cell, 66, 101386-101386 (2020-09-17)
Ideal bone defect repair scaffolds should be biodegradable, biocompatible, bioactive, porous, and provide adequate mechanical support. However, it is challenging to fabricate such an ideal bone repair scaffold. Previously, we showed that 5 wt.% strontium-doped hydroxyapatite (Sr-HA) scaffolds prepared by
Yung-Cheng Chiu et al.
International journal of molecular sciences, 20(11) (2019-06-06)
In this study, we synthesized strontium-contained calcium silicate (SrCS) powder and fabricated SrCS scaffolds with controlled precise structures using 3D printing techniques. SrCS scaffolds were shown to possess increased mechanical properties as compared to calcium silicate (CS) scaffolds. Our results
Jean-Marc Tulliani et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 13(9), 12070-12092 (2013-09-13)
The aim of this work is to study the sensing behavior of Sr-doped hematite for soil water content measurement. The material was prepared by solid state reaction from commercial hematite and strontium carbonate heat treated at 900 °C. X-Ray diffraction
Produkty
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Zobacz wszystko