Merck
415219
Sigma-Aldrich
Strontium hydroxide octahydrate
95%
Synonim(y):
Strontium dihydroxide octahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Sr(OH)2 · 8H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.76
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
95%
Formularz
crystals and lumps
zanieczyszczenia
SrCO3, trace
gęstość
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Sr]O
InChI
1S/10H2O.Sr/h10*1H2;/q;;;;;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Strontium hydroxideoctahydrate is a white crystalline substance that is commonly used in the production of ceramics, as a raw material for other strontium compounds, and as a chemical reagent. It is also used as a sol-gel precursor to fabricate Sr-based thin films for various catalytic and optoelectronic applications.
Zastosowanie
Strontium hydroxide octahydrate can be used:
  • As a precursor to synthesize Sr-based nanomaterials by sol-gel hydrothermal method.
  • To fabricate perovskite solar cells with enhanced performance.
  • To synthesize solid base catalysts for solid-liquid interface reactions.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Graphene/SrTiO3 nanocomposites used as an effective electron-transporting layer for high-performance perovskite solar cells
Chen Wang, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 52041-52047 (2015)