Merck
463752
Sigma-Aldrich
Strontium hydroxide octahydrate
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Strontium dihydroxide octahydrate, Strontium hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Sr(OH)2 · 8H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.76
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.995% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
zanieczyszczenia
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Sr]O
InChI
1S/10H2O.Sr/h10*1H2;/q;;;;;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.