Kluczowe dokumenty
647802
Silicon
wafer (single side polished), <100>, N-type, contains phosphorus as dopant, diam. × thickness 3 in. × 0.5 mm
Synonim(y):
Silicon element
About This Item
Polecane produkty
Formularz
crystalline (cubic (a = 5.4037))
wafer (single side polished)
Poziom jakości
zawiera
phosphorus as dopant
śr. × grubość
3 in. × 0.5 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1240 °C
1410 °C (lit.)
gęstość
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
właściwości półprzewodników
<100>, N-type
ciąg SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Klucz InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Właściwości fizyczne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Building and Engineering Micro/Nano Architectures of Single-Walled Carbon Nanotubes for Electronic Applications
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
Protokoły
Negative Photoresist Procedure
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
647802-1EA | 4061832731148 |
647802-5EA |