Kluczowe dokumenty
GF50133934
Boron nitride
powder, max. particle size 10 micron, weight 500 g, purity 99.5%
Synonim(y):
B 516011
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
99.5%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 501-339-34
masa
500 g
maks. wielk. cząst.
10 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)