Kluczowe dokumenty
GF84056867
Boron nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
Synonim(y):
B 516011
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
99.5%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 840-568-67
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
10 (micron)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)