GF26570101
Boron nitride
sheet, thickness 0.20 mm, size 5 × 5 mm, condition hot-pressed
Synonim(y):
B 603110
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 265-701-01
rozmiar
5 × 5 mm
grubość
0.20 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)