GF54207503
Boron nitride
sheet, thickness 2.0 mm, size 25 × 25 mm, condition hot-pressed
Synonim(y):
B 603200
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 542-075-03
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
2.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)