Key Documents
GF66225090
Aluminum nitride
sheet, thickness 0.64 mm, size 50 × 50 mm, condition translucent
Synonim(y):
AL643064
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Postać
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 662-250-90
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
0.64 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)