Kluczowe dokumenty
GF47557862
Aluminum alloy 5083
foil, Al 95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, thickness 1.0 mm, size 150 × 150 mm
Synonim(y):
AB040390
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 475-578-62
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
1.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)