GF93499857
Aluminum alloy 5083
foil, Al95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, thickness 1.0 mm, size 300 × 300 mm
Synonim(y):
AB040390
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 934-998-57
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
1.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF93499857-1EA | 4061821142634 |
GF93499857-2EA | 4061821142641 |