Kluczowe dokumenty
GF17744452
Aluminum alloy 5083
foil, Al 95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, thickness 1.2 mm, size 150 × 150 mm
Synonim(y):
AB040400
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 177-444-52
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
1.2 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)