Kluczowe dokumenty
GF43729803
Aluminum nitride
sheet, thickness 0.64 mm, size 25 × 25 mm, condition translucent
Synonim(y):
AL643064
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 437-298-03
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
0.64 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)