ESYNTH017
SynLectro™ Aluminum Electrode
size 3 mm × 20 mm × 60 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
81141502
NACRES:
NA.06
Polecane produkty
rozmiar
3 mm × 20 mm × 60 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
11936 Aluminum Electrode to elektroda o wymiarach 3x20x60 mm przeznaczona do użytku z platformą 11936 Electrolysis Platform do elektrochemii syntetycznej.
11936 Electrolysis Platform
Platforma 11936 Electrolysis Platform to portfolio produktów laboratoryjnych i elektrod zaprojektowanych w celu uproszczenia i standaryzacji elektrosyntezy w skali preparatywnej. Dowiedz się więcej o każdym komponencie, zaprojektowanym z myślą o spójności, powtarzalności i bezpieczeństwie.
11936 Electrolysis Platform
Platforma 11936 Electrolysis Platform to portfolio produktów laboratoryjnych i elektrod zaprojektowanych w celu uproszczenia i standaryzacji elektrosyntezy w skali preparatywnej. Dowiedz się więcej o każdym komponencie, zaprojektowanym z myślą o spójności, powtarzalności i bezpieczeństwie.
Informacje prawne
SynLectro is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
Poznaj naszą nową platformę elektrolizy SynLectro™, która została zaprojektowana w celu uproszczenia i standaryzacji elektrochemicznej syntezy organicznej w skali badawczej i wsadowej.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ESYNTH017-1EA | 4065265641258 |