Merck
449229
Sigma-Aldrich
Iridium
evaporation slug, diam. × L 0.6 cm × 1.2 cm, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Iridium czarny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ir
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141720
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
evaporation slug
rezystywność
4.71 μΩ-cm
śr. × dł.
0.6 cm × 1.2 cm
masa
~7.6 g (one slug)
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
gęstość
22.65 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Klucz InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Stopy niklu z pojedynczym atomem irydu wspierane na segregowanym MoO(2) do elektrolizy wody alkalicznej...: W badaniu przedstawiono innowacyjne podejście do poprawy elektrolizy wody alkalicznej przy użyciu katalizatorów z pojedynczym atomem irydu, co skutkuje poprawą wydajności i stabilności procesu (Wang et al., 2024).
  • Wodny przepływowy akumulator redoks wykorzystujący CO(2) jako materiał aktywny z homogenicznym katalizatorem irydowym...: W artykule zbadano zastosowanie katalizatorów irydowych w wodnej przepływowej baterii redoks, wykorzystującej CO2 jako materiał aktywny w celu poprawy możliwości magazynowania energii (Kanega et al., 2023).
  • Kinetyczne przyspieszenie konwersji polisiarczku litu poprzez strategię katalityczną stopu miedzi i irydu w akumulatorach Li-S...: Badania te podkreślają wykorzystanie stopów miedzi i irydu do przyspieszenia konwersji polisiarczków litu, znacznie zwiększając wydajność akumulatorów litowo-siarkowych (Zhai et al., 2022).
  • Wprowadzenie pojedynczych atomów irydu o wysokiej wartościowości do fosforków bimetalicznych w kierunku wysokowydajnej ewolucji tlenu i ogólnego rozszczepiania wody...: Badanie demonstruje integrację pojedynczych atomów irydu o wysokiej wartościowości z fosforekami bimetalicznymi, co prowadzi do wysoce wydajnej ewolucji tlenu i procesów rozszczepiania wody (Yang et al., 2023).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chun-I Lee et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(9), 3560-3566 (2013-02-05)
Compounds with carbon-boron bonds are versatile intermediates for building more complex molecules via the elaboration of the carbon-boron bonds into other carbon-element bonds. The synthesis of carbon-boron bonds by catalytic dehydrogenative borylation of carbon-hydrogen bonds with dialkoxyboranes (RO)2BH is particularly
Enantioselective iridium-catalyzed hydrogenation of 1- and 3-substituted isoquinolinium salts.
Zhi-Shi Ye et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(13), 3685-3689 (2013-02-21)
Daniel Shiu-Hin Chan et al.
PloS one, 8(3), e60114-e60114 (2013-03-28)
We report herein a novel luminescent iridium(III) complex with two hydrophobic carbon chains as a non-reaction based chemosensor for the detection of Hg(2+) ions in aqueous solution (<0.002% of organic solvent attributed to the probe solution). Upon the addition of
Carl W Liskey et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(9), 3375-3378 (2013-02-21)
The borylation of cyclopropanes catalyzed by the combination of (η(6)-mes)IrBpin3 or [Ir(COD)OMe]2 and a phenanthroline derivative is reported. The borylation occurs selectively at the methylene C-H bonds of the cyclopropane ring over methine or methyl C-H bonds. High diasteroselectivities were
Yuyang Zhou et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(31), 3230-3232 (2013-03-14)
Five iridium(III) complexes with two N-heterocyclic carbene (NHC) ligands and an ancillary ligand have been designed and successfully synthesized. With multicolor photoluminescence and low toxicity, these carbene complexes were tested, for the first time, as living cell imaging reagents and
Produkty
Can there be an effective strategy for finding breakthrough materials, since they are, by definition, unpredictable? One answer is found in Combinatorial Materials Science techniques, which represent a powerful approach to identifying new and unexpected materials.