Kluczowe dokumenty
GF10109629
Iridium
rod, 25mm, diameter 3.0mm, as drawn, 99.9%
Synonim(y):
Iridium, IR007930
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.9%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 101-096-29
rezystywność
4.71 μΩ-cm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
gęstość
22.65 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Klucz InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)