Merck
GF00803393
Iridium
wire, 0.25 mm diameter, size 100 mm, purity 99.9%
Synonim(y):
IR005121
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ir
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141720
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 008-033-93
rezystywność
4.71 μΩ-cm
rozmiar
100 mm
średnica
0.25 mm
tw
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
gęstość
22.65 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Klucz InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)