Kluczowe dokumenty
GF51827328
Iridium
rod, 25mm, diameter 2.0mm, as drawn, 99.9%
Synonim(y):
Iridium, IR007920
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 518-273-28
rezystywność
4.71 μΩ-cm
dł. × śr.
25 mm × 2.0 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
gęstość
22.65 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Klucz InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)